Learn More
Scientific Industries Multi Vortex-Genie
Código de producto. 16657692
Change view
Click to view available options
Intervalo de velocidad:
De 200 a 950 rpm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Intervalo de velocidad unitSize
16657692 De 200 a 950 rpm cada uno
1 options
Código de producto. 16657692 Proveedor Scientific Industries N.º de proveedor 83041447
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Agitador de gran capacidad con control de velocidad variable y la misma agitación vorticial que el Vortex-Genie 2 original
  • El control de velocidad digital proporciona precisión, reproducibilidad y repetibilidad con un control completo de la velocidad y el tiempo
  • Se utiliza para una agitación orbital suave o para una agitación vorticial más intensa
  • La fundición resistente de cinc con pies especialmente diseñados evita el desplazamiento
  • Equipado con sistema de fijación ajustable
  • Cambie rápidamente de un tipo de recipiente a otro
  • Admite una mayor variedad de recipientes, incluyendo placas de pocillos profundos y hasta cuatro frascos de 500 ml
  • El aumento de velocidad suave y programable permite utilizar recipientes abiertos
  • No se requieren soportes ni accesorios adicionales
  • Se incluyen gradillas
Especificaciones
Órbita 4 mm
Intervalo de velocidad De 200 a 950 rpm
Requisitos eléctricos 230 V, enchufe británico
Tensión 230 V
Intervalo de temperatura (métrico) De 0 °C a 38 °C
Vataje 115 W
Amperaje 0,5 A
Admite Tubos: hasta 50 mL, Matraces: 250/500 mL
Certificaciones/conformidad CE
Tipo de tapón Enchufe del Reino Unido
Frecuencia 50 Hz
Material Fundición de cinc
Fondo (imperial) 12,2 in
Fondo (métrico) 310 mm
Dimensiones (L x An) 310 x 270 mm
Dimensiones de la plataforma (L x An) 310 x 270 mm
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 310 x 270 x 195 mm
Altura (imperial) 7,7 in
Altura (métrico) 195 mm
Longitud (imperial) 12,2 in
Longitud de la plataforma (imperial) 12,2 in
Longitud (métrico) 310 mm
Longitud de la plataforma (métrico) 310 mm
Anchura (imperial) 10,6 in
Anchura de la plataforma (imperial) 10,6 in
Anchura (métrico) 270 mm
Anchura de la plataforma (métrico) 270 mm
Peso con embalaje (imperial) 32 lb
Peso con embalaje (métrico) 14,5 kg
Peso (imperial) 25 lb
Peso (métrico) 11,3 kg
Tipo de controlador Tiempo y velocidad
Descripción Multi Vortex-Genie
Modelo Multi Vortex-Genie
Pantalla Tiempo y velocidad digitales
Para utilizar con (equipo) Dos paquetes de 12. Las gradillas de varios tubos pueden albergar 24 tubos de cualquier tipo de material de hasta 29 mm de diámetro, diversos recipientes, incluidas placas de pocillos profundos y hasta cuatro frascos de 500 mL.
Incluye Dos gradillas de tubos MVG con capacidad para 12 tubos cada una de cualquier material de hasta 29 mm de diámetro.
Tipo de motor Polo blindado
N.º de posiciones 24 tubos de 50ml o 6 matraces de 250 mL o 4 matraces de 500 mL
Condiciones de funcionamiento Enchufe el cable de alimentación en una toma eléctrica correctamente conectada a tierra; la superficie de trabajo debe ser plana, estable y antideslizante; asegure los recipientes que se van a mezclar dentro de las varillas giratorias cargadas por resorte. Con el pulgar, gire la varilla hasta que haya espacio suficiente para colocar los recipientes en la plataforma
Estilo de plataforma Plataforma de sujeción ajustable
Intervalo del temporizador De 1 a 99 minutos o continuo