Learn More
Scientific Industries Multi Vortex-Genie, enchufe europeo
Código de producto. 11341484 Tienda Ohaus Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Pantalla:
Digital
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Pantalla Tamaño de la unidad
11341484 Digital cada uno
1 options
Código de producto. 11341484 Proveedor Scientific Industries N.º de proveedor 83041266
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
El Multi Vortex-Genie se ha diseñado para una agitación de gran capacidad con control de velocidad variable desde una agitación orbital suave hasta una agitación vorticial vigorosa.La carcasa de metal resistente y la fundición a presión de cinc pesado pro
  • La misma agitación vorticial que con el Vortex-Genie 2 original
  • El sistema de sujeción ajustable admite una mayor variedad de recipientes, incluidas placas de pocillos profundos y varios frascos de 500 ml
  • El nuevo sistema de sujeción permite al usuario cambiar rápidamente de un tipo de recipiente a otro
  • Control digital y visualización de la velocidad y el tiempo para ofrecer reproducibilidad y precisión, con visualización de la velocidad real.
  • Rango de velocidad de 200 a 950 rpm
  • El aumento de velocidad suave y programable permite utilizar recipientes abiertos
  • La fundición resistente y duradera de cinc con pies especialmente diseñados evita el desplazamiento
  • Se incluyen gradillas, no se necesitan soportes ni accesorios adicionales
  • Capaz de resistir el uso en salas frías o incubadoras
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Órbita 4 mm
Requisitos eléctricos Enchufe UE, 230 V
Admite Una variedad de recipientes, incluyendo placas de pocillos profundos y varios frascos de 500 ml
Tipo de producto Agitador vorticial de alta capacidad
Certificaciones/conformidad CE
Material Zinc presofundido
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 31,0 x 27,0 x 19,5 cm (12,2 x 10,6 x 7,7 in)
Peso (imperial) 25 lb
Peso (métrico) 11,3 kg
Tipo de controlador Digital
Pantalla Digital
Incluye 2 soportes para gradilla de tubos
Clasificación IP II
Intervalo del temporizador De 0 a 99 min o continuo
Garantía y oferta de servicio Garantía de 2 años