Learn More
Sampling Systems™ Multi Thief
Código de producto. 15829241 Tienda Sampling Systems Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (métrico):
1000 mm
1500 mm
2000 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) unitSize
15829241 1000 mm cada uno
15839241 1500 mm cada uno
15849241 2000 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15829241 Proveedor Sampling Systems™ N.º de proveedor 1290K1000
Fecha estimada de envoi: 29-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Permite cambiar el volumen de la muestra de forma rápida y sencilla cambiando las células de muestra extraíbles. Multi Thief Sampling Systems ™ es ideal para tomar múltiples muestras a granel de polvos y gránulos de flujo libre.
  • Fabricación en acero inoxidable 316
  • Volúmenes de muestra variables
  • Gama de longitudes del tomamuestras
  • Adecuado para polvos y gránulos de flujo libre
  • Tomamuestras de polvo multinivel con volúmenes de muestra variables
Nota:  Se requieren 3 insertos. Los insertos no se incluyen; se venden por separado.
Especificaciones
Tipo de producto Tomamuestras de polvo multinivel
Material Acero inoxidable (316L)
Diámetro (métrico) 40 mm
Longitud (métrico) 1000 mm