Learn More
Mecmesin™ Célula de carga inteligente de pruebas múltiples
Código de producto. 11923858
Encompass
Cambiar vista
Click to view available options
Célula de carga inteligente de pruebas múltiples
Código de producto.
11923858 Célula de carga inteligente de pruebas múltiples
1 options
Código de producto. 11923858 Proveedor Mecmesin™ N.º de proveedor 879005
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Compatible con todos los soportes de prueba de igual o mayor capacidad que la célula de carga.
  • Transductor con la funcionalidad de convertir la fuerza en salida eléctrica
  • Capacidad: 250N
  • Reducción general de la luz del día: 15(0,59)
  • Dimensiones (An x Pr x Al): 46,5 x 72 x 48cm
Especificaciones
Tipo de producto Célula de carga
Descripción Capacidad: 25N
Para utilizar con (aplicación) Transductor: convierte la fuerza en una salida eléctrica que se puede medir.