Learn More
Estándar de hidrocarburos en múltiples estados, Hexano-Tetratetracontano incluso alcanos, Alto nivel, SPEX CertiPrep™
Tienda SPEX Certiprep ProductosDescripción
Includes
Vial automuestreador, certificado de análisis rastreable del NIST acreditado por la Guía ISO/IEC 17025 y la Guía ISO/IEC 34, Hoja de datos de seguridad.
Patrón orgánico fabricado para GC, GC/MS, HPLC, LC/MS y otros instrumentos analíticos
| Analito | N.º de CAS | Concentración |
|---|---|---|
| n-Decano | 124-18-5 | 1000μg/ml |
| n-Docosano | 629-97-0 | 1000μg/ml |
| n-Dodecano | 112-40-3 | 1000μg/ml |
| n-Dotetracontane | 7098-20-6 | 1000μg/ml |
| n-Dotriacontano | 544-85-4 | 1000μg/ml |
| n-Eicosano | 112-95-8 | 1000μg/ml |
| n-Hexacosano | 630-01-3 | 1000μg/ml |
| n-Hexadecano | 544-76-3 | 1000μg/ml |
| n-hexano | 110-54-3 | 1000μg/ml |
| n-Hexatriacontano | 630-06-8 | 1000μg/ml |
| n-Octacosano | 630-02-4 | 1000μg/ml |
| n-Octadecano | 593-45-3 | 1000μg/ml |
| n-Octano | 111-65-9 | 1000μg/ml |
| n-Octatriacontano | 7194-85-6 | 1000μg/ml |
| n-Tetracontano | 4181-95-7 | 1000μg/ml |
| n-Tetracosano | 646-31-1 | 1000μg/ml |
| n-Tetradecano | 629-59-4 | 1000μg/ml |
| n-Tetratetracontano | 7098-22-8 | 1000μg/ml |
| n-Tetratriacontano | 14167-59-0 | 1000μg/ml |
| n-Triacontano | 638-68-6 | 1000 μ g/ml |
Certifications
Acreditado por la A2LA para la ISO/IEC 17025 y la Guía 34 ISO/IEC y está certificado por UL-DQS según la ISO 9001
Compliance
Queja de GHS/OSHA
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Multi-State Hydrocarbon Standard (High Level) |
| Envase | 2 ml de ampolla de vidrio pregraduada ámbar |
| Concentration or Composition Notes | El certificado de análisis indica los analitos objetivo con una exactitud de +/−2 % y realiza las correcciones de la pureza de materias primas. |
| Para utilizar con (equipo) | GC, GC/MS, HPLC, LC/MS y otros instrumentos analíticos |
| Tipo | Certified Reference Material |
| Solvent or Matrix | Cyclohexane:CS2 |
| Industry Type | Petrochemical Testing |
| Cantidad | 1 mL |
Seguridad y manipulación
- ALK MIX (C6-C44)
- Peligro
- Toxicidad por aspiración Categoría 1
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Líquido inflamable Categoría 2
- Toxicidad para la reproducción Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 1
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
- H361-Se sospecha que perjudica la fertilidad o daña al feto.
- H372-Provoca daños en los órganos.
- P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
- P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P405-Guardar bajo llave.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
- MIXTURE LIST-Contain: cyclohexane, carbondisulphide, n-hexane
Producto destinado exclusivamente para uso en laboratorio