Learn More
Globe Scientific Vasos de muestra multiusos
Código de producto. 31923017 Tienda Globe Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
0.25 mL
0.5 mL
1,5 mL
2 mL
3 mL
4 mL
Cantidad:
1000/Pk.
6000/Cs.
Tamaño de la unidad:
paquete de 10000
paquete de 12000
paquete de 5000
paquete de 6000
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Cantidad Tamaño de la unidad
31923017 4 mL 1000/Pk. paquete de 5000
31922311 3 mL 6000/Cs. paquete de 6000
31922595 1,5 mL 1000/Pk. paquete de 12000
31922833 0.5 mL 1000/Pk. paquete de 10000
31922523 0.25 mL 1000/Pk. paquete de 10000
31922801 2 mL 1000/Pk. paquete de 10000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 31923017 Proveedor Globe Scientific N.º de proveedor 110811
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
Para analizadores de laboratorio
  • Disponible en una variedad de tamaños y diseñado para su uso en la mayoría de los instrumentos populares de la industria
  • Copas de muestra de poliestireno (PS) fabricadas según las especificaciones exactas del fabricante
  • Proporcionan excelentes propiedades ópticas
Especificaciones
Cantidad 1000/Pk.
Capacidad (métrico) 4 mL
Tipo de producto Copa de muestras
Capacidad (imperial) 0,13 oz
Material Poliestireno
Para utilizar con (aplicación) Para su uso en los instrumentos más populares de la industria
Para utilizar con (equipo) Hitachi™ y muchos otros analizadores de laboratorio