Learn More
Globe Scientific Multi-Purpose Sample Cups
Código de producto. 31922311
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
0.25 mL
0.5 mL
1,5 mL
2 mL
3 mL
4 mL
Cantidad:
1000/Pk.
6000/Cs.
Tamaño de la unidad:
paquete de 10000
paquete de 12000
paquete de 5000
paquete de 6000
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Cantidad unitSize
31922311 3 mL 6000/Cs. paquete de 6000
31922595 1,5 mL 1000/Pk. paquete de 12000
31922833 0.5 mL 1000/Pk. paquete de 10000
31922523 0.25 mL 1000/Pk. paquete de 10000
31922801 2 mL 1000/Pk. paquete de 10000
31923017 4 mL 1000/Pk. paquete de 5000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 31922311 Proveedor Globe Scientific N.º de proveedor 110911
Fecha estimada de envoi: 03-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
For laboratory analyzers
  • Available in a variety of sizes and designed for use on most popular instruments in the industry
  • Polystyrene (PS) sample cups made to the exact specifications of the OEM
  • Provide excellent optical properties
Especificaciones
Cantidad 6000/Cs.
Capacidad (métrico) 3 mL
Tipo de producto Sample Cup
Capacidad (imperial) 0.1 oz.
Material Polystyrene
Para utilizar con (aplicación) For use on the most popular instruments in the industry
Para utilizar con (equipo) Hitachi™ and many other laboratory analyzers