Learn More
OHAUS™ Abrazaderas multiusos
Código de producto. 15712259 Tienda Ohaus Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
Pequeño
Medio
Grande
Jaw Type:
Ajuste doble de 2 dientes
Ajuste doble de 3 dientes
Ajuste simple de 2 dientes
Ajuste simple de 3 dientes
Longitud (métrico):
160,00 mm
168,00 mm
172,00 mm
216,00 mm
218,00 mm
229,00 mm
248,00 mm
273,00 mm
Material:
Acero inoxidable
Niquelado
Tamaño de la unidad:
cada uno
15 product options available for selection
Product selection table with 15 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño Jaw Type Longitud (métrico) Material Tamaño de la unidad
15712259 Grande Ajuste doble de 2 dientes 248,00 mm Niquelado cada uno
15792249 Pequeño Ajuste simple de 3 dientes 160,00 mm Niquelado cada uno
15782249 Pequeño Ajuste doble de 3 dientes 168,00 mm Niquelado cada uno
15782399 Pequeño Ajuste doble de 3 dientes 172,00 mm Acero inoxidable cada uno
15772269 Grande Ajuste doble de 2 dientes 248,00 mm Acero inoxidable cada uno
15772249 Medio Ajuste simple de 3 dientes 218,00 mm Niquelado cada uno
15752249 Medio Ajuste doble de 3 dientes 229,00 mm Niquelado cada uno
15742269 Medio Ajuste doble de 2 dientes 229,00 mm Acero inoxidable cada uno
15742249 Grande Ajuste simple de 3 dientes 248,00 mm Niquelado cada uno
15732259 Medio Ajuste doble de 2 dientes 229,00 mm Niquelado cada uno
15722259 Medio Ajuste simple de 2 dientes 216,00 mm Niquelado cada uno
15722249 Grande Ajuste doble de 3 dientes 273,00 mm Niquelado cada uno
15702259 Grande Ajuste simple de 2 dientes 229,00 mm Niquelado cada uno
15762399 Grande Ajuste doble de 3 dientes 273,00 mm Acero inoxidable cada uno
15772399 Medio Ajuste doble de 3 dientes 229,00 mm Acero inoxidable cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 15 options available.
15 options
Código de producto. 15712259 Proveedor OHAUS™ N.º de proveedor 30392207
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    44.60€
    32.51€ / paquete de 1
    Ahorro 12.09€
    27% Descuento
Fecha estimada de envoi: 01-12-2026
Las abrazaderas multiusos OHAUS™ están diseñadas para sujetar y colocar de forma segura una gran variedad de materiales de vidrio de laboratorio.
  • Los brazos de extensión con una rotación de 360° permiten la colocación del aparato en varias distancias desde el marco de laboratorio sin comprometer la integridad del experimento
  • Las abrazaderas giratorias y de posición fija sujetan el aparato cerca de la estructura o el soporte del laboratorio y tienen un soporte integral incorporado para acoplarlo a las estructuras del laboratorio o al aparato
  • Disponible con un ajuste simple o doble en cinc chapado en níquel o acero inoxidable
  • Fundas de vinilo antideslizantes y revestidas de fibra de vidrio para temperaturas superiores a los 100 °C (incluidas con todas las abrazaderas de 2 y 3 dientes)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Abrazadera multiusos
Material Niquelado
Incluye Fundas de vinilo antideslizantes y revestidas de fibra de vidrio
Descripción Abrazadera, multiusos, CLM-MULTI2DZL
Diámetro (métrico) 11 mm
Longitud (imperial) 9,76 in
Longitud (imperial) del brazo 5,000 in
Longitud (métrico) 248,00 mm
Longitud (métrico) del brazo 127 mm
Tamaño Grande
Tamaño (métrico) del asa 0 a 95 mm
Jaw Type Ajuste doble de 2 dientes