Learn More
ratiolab™ Vasos multiusos con tapa
Descripción
- Para muestreo, transporte y almacenamiento de muestras sólidas, semisólidas y líquidas.
Especificaciones
Especificaciones
| Color del tapón | Rojo |
| Material del cierre | Polietileno de alta densidad (HPDE) |
| Diámetro exterior (métrico) | 43 mm |
| Esterilidad | Estéril |
| Cantidad | 500 vasos/bolsa |
| Capacidad (métrico) | 30 mL |
| Tipo de producto | Copa de muestras |
| Material | Polipropileno |
| Altura (métrico) | 47 mm |