Learn More
WTW™ Medidores multiparamétricos
Código de producto. 15205699
Cambiar vista
Click to view available options
Measurement Modes:
pH, redox, conductividad, oxígeno disuelto, ORP, Conductividad, Oxígeno disuelto
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Measurement Modes Tamaño de la unidad
15205699 pH, redox, conductividad, oxígeno disuelto, ORP, Conductividad, Oxígeno disuelto cada uno
1 options
Código de producto. 15205699 Proveedor WTW™ N.º de proveedor 2FA310
Ofertas de fin de año en equipamiento
Usar código promocional 28000
Ver todas las promociones
En stock
Ideal para medir aplicaciones ambientales en la medición de aguas subterráneas y superficiales, acuicultura, plantas de tratamiento de aguas residuales.
  • Calibración automática/manual para el medidor multiparamétrico modelo Multi 3320
  • Incluye IP 67 a prueba de agua, interfaz mini USB-B, fuente de alimentación 4 x 1,5 V AA
  • Para utilizar con medición de pH, ORP, conductividad y oxígeno disuelto (electroquímico).
  • Aplicaciones ambientales en la medición de aguas subterráneas y superficiales, acuicultura, plantas de tratamiento de aguas residuales
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Exactitud (ISE) De 0 a 999999 μmol/l
Batería, tipo AA
Calibración Automático/Manual
Puntos de calibración (pH) De ± 2000 a 19 999
Tipo de pantalla LCD gráfica, retroiluminada
Clasificación IP IP67
Measurement Modes pH, redox, conductividad, oxígeno disuelto, ORP, Conductividad, Oxígeno disuelto
Intervalo (conductividad) De 0,000 a 1000 mS/cm
Intervalo (mV) -2500 - 2500 mV
Intervalo (pH) Desde -2,000 hasta 19,999
Intervalo (salinidad) Desde 0,0 hasta 70,0
Intervalo (TDS) 0 a 199,9 g/l
Para utilizar con (aplicación) Medición de pH, ORP, conductividad y oxígeno disuelto (electroquímico). Aplicaciones ambientales en la medición de aguas subterráneas y superficiales, acuicultura, plantas de tratamiento de aguas residuales.
Incluye IP 67 resistente al agua, interfaz mini USB-B, 4 fuentes de alimentación AA de 1,5 V
Entradas Dos
Memoria Hasta 10 registros de calibración
Modelo Multi 3320
Fuente de alimentación 1,5V
Tipo de producto Medidor multiparamétrico
Intervalo (ISE) De 0,000 a 999999 μmol/l
Intervalo de factor de TDS De 0 a 199,9 g/l