Learn More
FTM Technologies™ Campanas extractoras para varios operarios
Código de producto. 11778044
Cambiar vista
Click to view available options
Incluye:
4 entradas de extracción
6 entradas de extracción
Tamaño de la unidad:
1 PCS
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Incluye Tamaño de la unidad
11778044 4 entradas de extracción 1 PCS
11778054 6 entradas de extracción 1 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11778044 Proveedor FTM Technologies™ N.º de proveedor HI4P4S
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1535.00€
    1281.20€ / paquete de 1
    Ahorro 253.80€
    16% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-01-2027
Se utiliza para la filtración en la que se necesitan brazos de extracción u otros accesorios. FTM Technologies™ Las campanas extractoras para múltiples operadores proporcionan filtración para múltiples estaciones de trabajo para humos de soldadura, solventes y otras sustancias peligrosas.
  • Disponible con 4 o 6 entradas de extracción
  • Se suministra con tubo de PVC anillado
  • Compatible con el uso de prefiltros
  • Se puede utilizar como campana extractora (sin conductos) de recirculación, con filtro de carbón o de polvo, o con una salida externa (filtro de salida externo más conducto de escape)
Especificaciones
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 350 x 200 x 430 mm
Caudal De 50 a 450 m3/h
Incluye 4 entradas de extracción
Tensión 230 V
Peso (métrico) 6 kg
Frecuencia 50 Hz