Learn More
Solución estándar IC de anión multiiónico en H2o, Thermo Scientific Chemicals, Specpure™
Código de producto. 15476375
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15476375 100 mL 100 ml
1 options
Código de producto. 15476375 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 041693.AE
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    311.00€
    269.65€ / 100 ml
    Ahorro 41.35€
    13% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Multi Ion anion IC standard solution in H2O
Nombre de nota Br-, Cl-, F-, NO3-, PO4-3 and SO4-2at 100μg/mL. Keep refrigerated
Forma física Líquido
Número MDL MFCD00144814
Solubilidad Miscible with water
Cantidad 100 mL