Learn More
Fisherbrand™ Agitadores rotativos 3D multifunción
Código de producto. 15514080 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de tapón:
Enchufe de la UE, Reino Unido y CN
Certificaciones/conformidad:
CE
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipo de tapón Certificaciones/conformidad Tamaño de la unidad
15514080 Enchufe de la UE, Reino Unido y CN CE cada uno
1 options
Código de producto. 15514080
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    918.00€
    810.00€ / paquete de 1
    Ahorro 108.00€
    11% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Includes
Alfombrilla de goma con hoyuelos y seis tiras para asegurar los tubos
Para un funcionamiento continuo, un funcionamiento programado o diferentes combinaciones para garantizar óptimas condiciones de mezcla en cualquier aplicación
  • Velocidad de rotación: de 5 a 100 rpm para movimiento de onda larga
  • Rotación recíproca: ángulo de giro de 0° a 360° para movimiento de onda media y larga
  • Vibración: 0° ángulo de giro de 5°, programable en ráfagas de 0 a 5 segundos, para movimiento de onda corta
  • Encaja perfectamente en espacios pequeños de trabajo
  • La gama de temperaturas de funcionamiento de 5  a 40 °C permite el uso en refrigeradores o estufas microbiológicas sin CO2
  • Funcionamiento continuo o temporizado con apagado automático
  • La pantalla mostrará la última configuración utilizada, incluso tras apagar la unidad.
  • Sigue funcionando a la última velocidad configurada y durante el tiempo restante configurado cuando se restablece la alimentación.
  • Alarma sonora y visual: En el modo temporizado, cuando el tiempo llega a cero, la alarma sonará 5 veces y, a continuación, en la ventana de tiempo se muestra «End» (Fin) y parpadea de forma constante.““ La alarma se puede detener si se pulsa cualquier tecla.
Certifications
CE
Garantía
2 años
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Órbita 23 mm (0,9 in)
Ángulo de balanceo 7°
Ángulo de rotación De 0 a 360 °
Capacidad portante (métrico) 1 kg
Intervalo de velocidad De 5 rpm a 100 rpm
Tensión 100/240 V
Intervalo de temperatura (métrico) De 5 °C a 40 °C
Tipo de producto 3D Rotator
Capacidad portante (imperial) 2,2 lb
Certificaciones/conformidad CE
Tipo de tapón Enchufe de la UE, Reino Unido y CN
Longitud de la plataforma (métrico) 306 mm
Anchura de la plataforma (métrico) 266 mm
Para utilizar con (aplicación) Inmunoprecipitaciones, matriz de afinidad, tripsinización, tinción y decoloración de geles, tinción de anticuerpos, limpieza en general, hibridaciones, Southern blot, Western blot
Intervalo del temporizador
  • Modo orbital/360° vertical/recíproco: de 0 a 250 s
  • Modo de vibración: de 0 a 5 s (vibración) con 0 a 125 ciclos
Garantía y oferta de servicio 2 años