Learn More
Fisher Chemical™ Solución estándar multielemento en agua para cromatografía iónica
Código de producto. 31034068 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
Código de producto. Cantidad
31034068 100 mL
1 options
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XIV del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XVII del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 31034068 Proveedor Fisher Chemical™ N.º de proveedor CM 8933
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    145.00€
    131.56€ / 100 ml
    Ahorro 13.44€
    9% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 28-12-2026
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XIV del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XVII del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Mezcla certificada de aniones comunes que se utiliza para calibrar instrumentos de CI y garantizar resultados precisos y trazables.
  • 6 componentes: 100 mg/L cada uno de Fluoruros (F-); Cloruros (Cl-) ; Bromuros (Br-) ; Nitratos (NO3-) ; Fosfatos (PO43-) ; Sulfatos (SO42-).
  • Material de Referencia Certificado (CRM) según ISO 17025 y ISO 17034.
  • Curvas de calibración: Los CRM multielemento permiten la calibración simultánea de varios iones, ahorrando tiempo.
  • Control de calidad: Las concentraciones certificadas con incertidumbre documentada garantizan la trazabilidad y la reproducibilidad.
  • Cumplimiento normativo: Requerido en pruebas ambientales, alimentarias y farmacéuticas donde se utiliza cromatografía iónica.
  • Conveniencia: Las soluciones listas para usar eliminan la necesidad de preparar y estandarizar mezclas manualmente.
  • Cada CRM viene con un certificado de análisis que incluye cálculos de incertidumbre.
  • Esta documentación es fundamental para las auditorías, la validación de métodos y la comprobación de la confiabilidad de sus datos.
Especificaciones
Cantidad 100 mL