Learn More
Solución patrón multielemento de cationes para cromatografía iónica, matriz de H2O, Fisher Chemical™
Código de producto. 12914375 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
250 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
250 ml
500 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
12914375 100 mL 100 ml
12924375 250 mL 250 ml
12934375 500 mL 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 12914375 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor CM 1772
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Todos nuestros materiales de referencia certificados y reactivos se producen conforme a un Sistema de Gestión de calidad ISO 9001. También se acreditan de acuerdo con el estándar ISO/IEC 17025 y la Guía ISO 34.
Solución patrón multielemento de cationes para cromatografía iónica que contiene 4 componentes; con 10 mg/kg cada uno, de litio (Li+), sodio (Na+), potasio (K+), calcio (Ca2+) en matriz de H2O para cromatografía iónica
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Four Components Solution
Envase Frasco
Nombres de analitos o componentes Lithium, Sodium, Potassium, Calcium
Forma física Líquido
Concentración 10 mg/kg de cada componente
Tipo Solución estándar catiónica multicomponente
Elemento Li, Na, K, Ca
Solvent or Matrix Agua
Cantidad 100 mL