Learn More
Fisher Chemical™ Estándar de calibración multielemento 2A para ICP-MS en HNO3 al 5%
Código de producto. 31034056 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
Código de producto. Cantidad
31034056 100 mL
1 options
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XIV del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XVII del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 31034056 Proveedor Fisher Chemical™ N.º de proveedor EQ 0002 100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    476.00€
    356.61€ / 100 ml
    Ahorro 119.39€
    25% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 29-12-2026
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XIV del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XVII del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Los materiales de referencia certificados (CRM) se utilizan en ICP Espectroscopia de masas para garantizar la precisión, trazabilidad y confiabilidad de sus mediciones. Actúan como puntos de referencia de calibración, garantizando que su instrumento produzca resultados científicamente válidos y comparables internacionalmente.
  • 28 componentes: 10 mg/L cada uno de Ag; Al; Como ; Ba; Ser ; California; Cd ; Compañía; Cr; Cs; Cu; Fe; Georgia; Hg; K; Li; Mg; Manganeso; N / A ; Ni ; Pb; Rb; Sí; Sr; Tl; U; V; Zn.
  • Equivalente a Agilent referencia 8500-6940.
  • Material de Referencia Certificado (CRM) según ISO 17025 y ISO 17034.
  • Cada CRM viene con un certificado de análisis que incluye cálculos de incertidumbre.
  • Esta documentación es fundamental para las auditorías, la validación de métodos y la comprobación de la confiabilidad de sus datos.
Especificaciones
Cantidad 100 mL