Descripción
- El Bastidor del tomamuestras, las cadenas de control, los tapones y los grilletes de los tapones están fabricados en acero inoxidable
- El fraco del tomamuestras está fabricado en polietileno de alta densidad (HDPE)
- Solución ideal para tomar muestras líquidas de diferentes niveles
- Los frascos de recogida de muestras permanecen cerrados hasta que el operador los utilice la cadena de control para extraer los topes
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Cacillo |
| Material | Acero inoxidable (316L) |
| Incluye | 3 Frascos de Muestro de HDPE |
| Capacidad (métrico) | 3 x 250 mL |
| Para utilizar con (aplicación) | Muestreo de líquidos |
| Longitud (métrico) | 1000 mm |