Learn More
BRAND™ Micropipeta multicanal - 8 Transferpette™ pro, ajustable
Código de producto. 30696138 Tienda Brand Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
10 μl
50 μl
100 μl
200 μl
300 μl
1250 μl
Tamaño de la unidad:
cada uno
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) Tamaño de la unidad
30696138 50 μl cada uno
30696124 10 μl cada uno
30696102 100 μl cada uno
30696112 200 μl cada uno
30696126 300 μl cada uno
30696136 1250 μl cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 30696138 Proveedor BRAND™ N.º de proveedor 706906
Los más vendidos. Grandes descuentos.
Usar código promocional 27997
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Micropipeta multicanal delgada con apoyo para el dedo ajustable para uso ergonómico, opciones de calibración flexibles y protección de contador incorporada para mayor durabilidad.
  • Su diseño delgado y su apoyo para los dedos ajustable garantizan que la pipeta se ajuste perfectamente a su mano, haciéndola ergonómica y cómoda de usar, incluso durante largas sesiones de pipeteo.
  • Para mantenerte flexible en todo momento, el Transferpette™ Pro cuenta con dos técnicas de ajuste:
    • Fácil calibración para una calibración permanente sin herramientas
    • Ajuste del usuario para una adaptación rápida y reversible a condiciones cambiantes como temperatura, forma de la punta o propiedades del medio.
  • El Transferpette™ Pro está fabricado con materiales de alta calidad con protección de mostrador incorporada, lo que lo hace robusto y duradero. Es totalmente esterilizable en autoclave (121 °C) y está disponible como pipetas monocanal y multicanal.
Limitaciones de uso:
  • La temperatura de funcionamiento debe estar °entre +15 C y +°40 C (59 °F y 104 °F). Otras temperaturas bajo pedido.
  • Presión de vapor hasta 500 mbar
  • Viscosidad: 260 mPa ·s
  • Para medios viscosos, la velocidad debe ajustarse si es necesario.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Exactitud <±0,8%
Espaciado de las puntas ajustable No
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Color Amarillo
Desechables Reutilizables
Para utilizar con Punta de pipeta de 2 a 200 μL
Tipo de agarre Ergonómico
Material Polipropileno
Modelo Transferpette Pro
Número de canales 8
Programable No
Esterilidad No estéril
Tipo Pipeta mecánica
Volumen (métrico) 50 μl
Incluye Certificado de rendimiento, 2 TipBox con puntas de pipeta de™ marca, soporte para estante, depósito de reactivo, herramienta de instalación, grasa de silicona y juego de anillos de sellado.
Incrementos 0,05 μl
Precisión < 0.4% (CV)
Show More Show Less
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.