Learn More
Thermo Scientific™ Accesorios multiceldas para espectrofotómetros GENESYS™ 140/150/180 y BioMate™ 160
Código de producto. 15856095 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo:
Base de carrusel de cuatro posiciones
Carrusel de 8 posiciones
Carrusel de cuatro posiciones con soportes de celdas de trayectoria larga
Admite:
8 celdas de 10 mm de trayectoria óptica
Hasta 4 celdas de 10 mm de trayectoria óptica
Hasta 4 celdas rectangulares de trayectoria óptica larga (hasta 50 mm)
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo Admite Tamaño de la unidad
15856095 Base de carrusel de cuatro posiciones Hasta 4 celdas de 10 mm de trayectoria óptica cada uno
15871148 Carrusel de cuatro posiciones con soportes de celdas de trayectoria larga Hasta 4 celdas rectangulares de trayectoria óptica larga (hasta 50 mm) cada uno
15833165 Carrusel de 8 posiciones 8 celdas de 10 mm de trayectoria óptica cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15856095 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 840303600
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    284.00€
    263.74€ / paquete de 1
    Ahorro 20.26€
    7% Descuento
Fecha estimada de envoi: 13-01-2027
Acelere sus análisis con mediciones de alto rendimiento.
Make the most of every sample. Accessories for Thermo Scientific™ GENESYS™ UV-Vis spectrophotometers are designed to enable you to work smarter, not harder. We offer a wide variety of options to meet your measurment requirements. Cable-free, snap-in design allows for easy exchange of accessories.
Acelere sus análisis con mediciones de alto rendimiento.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Base de carrusel de cuatro posiciones
Para utilizar con (equipo) Espectrofotómetros GENESYS 140/150/180, BioMate 160
Admite Hasta 4 celdas de 10 mm de trayectoria óptica