Learn More
Estándar multicatión 1: Li+ a 50; Na+ a 200; Mg+2, NH4+ a 250; Ca+2, K+ a 500 μg/mL en dil. HNO3, VHG™
Descripción
Estándar multicatión 1: Li+ a 50; Na+ a 200; Mg+2, NH4+ a 250; Ca+2, K+ a 500 μg/mL en dil. HNO3
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Lithium Ion/Sodium Ion/Ammonium/Magnesium Ion 2+/Calcium Ion 2+/Potassium Ion |
| CAS | 14798-03-9, 14127-61-8 |
| Métodos | Ion Chromatography |
| Nombres de analitos o componentes | Lithium Ion/Sodium Ion/Ammonium/Magnesium Ion 2+/Calcium Ion 2+/Potassium Ion |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Solvent or Matrix | Dilute HNO3 |
| Cantidad | 100 mL |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Lithium Ion 50 μg/mL/Sodium Ion 200 μg/mL/Ammonium 250 μg/mL/Magnesium Ion 2+ 250 μg/mL/Calcium Ion 2+ 500 μg/mL/Potassium Ion 500 μg/mL |