Learn More
Estándar multicatión 1: Li+ a 50; Na+ a 200; Mg+2, NH4+ a 250; Ca+2, K+ a 500 μg/mL en dil. HNO3, VHG™
Código de producto. 30003151
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
250 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
250 ml
500 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30003151 250 mL 250 ml
30003125 500 mL 500 ml
30003159 100 mL 100 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30003151 Proveedor VHG Labs N.º de proveedor VHGICM5A250
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 12-01-2027
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
VHG Labs ofertas ISO 17034 materiales de referencia certificados metaloorgánicos e inorgánicos acuosos para análisis de aceite, combustible y refrigerante, así como una variedad de estándares certificados para aplicaciones ambientales, farmacéuticas e industriales.
Estándar multicatión 1: Li+ a 50; Na+ a 200; Mg+2, NH4+ a 250; Ca+2, K+ a 500 μg/mL en dil. HNO3
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Nombre del producto químico o material Lithium/Sodium/Ammonium/Magnesium/Calcium/Potassium
CAS 7439-93-2, 7440-23-5, 14798-03-9, 7439-95-4, 7440-70-2, 9-7-7440
Métodos Cromatografía iónica
Nombres de analitos o componentes Lithium/Sodium/Ammonium/Magnesium/Calcium/Potassium
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Solvent or Matrix Diluir HNO3
Cantidad 250 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Lithium 50 μg/mL /Sodium 200 μg/mL /Ammonium 250 μg/mL /Magnesium 250 μg/mL /Calcium 500 μg/mL /Potassium 500 μg/mL
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.