Learn More
Estándar multicatión 1: Li+ a 50; Na+ a 200; Mg+2, NH4+ a 250; Ca+2, K+ a 500 μg/mL en dil. HNO3, VHG™
Descripción
Estándar multicatión 1: Li+ a 50; Na+ a 200; Mg+2, NH4+ a 250; Ca+2, K+ a 500 μg/mL en dil. HNO3
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Lithium/Sodium/Ammonium/Magnesium/Calcium/Potassium |
| CAS | 7439-93-2, 7440-23-5, 14798-03-9, 7439-95-4, 7440-70-2, 9-7-7440 |
| Métodos | Ion Chromatography |
| Nombres de analitos o componentes | Lithium/Sodium/Ammonium/Magnesium/Calcium/Potassium |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Solvent or Matrix | Dilute HNO3 |
| Cantidad | 500 mL |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Lithium 50 μg/mL /Sodium 200 μg/mL /Ammonium 250 μg/mL /Magnesium 250 μg/mL /Calcium 500 μg/mL /Potassium 500 μg/mL |