Learn More
Estándar multianión 8: Cl-, F-, NO3-, SO4(-2) a 1000 μg/mL en H2O , VHG™
Código de producto. 17939064
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
17939064 100 mL 100 ml
1 options
Código de producto. 17939064 Proveedor VHG Labs N.º de proveedor VHGICM8100
VHG Labs ofertas ISO 17034 materiales de referencia certificados metaloorgánicos e inorgánicos acuosos para análisis de aceite, combustible y refrigerante, así como una variedad de estándares certificados para aplicaciones ambientales, farmacéuticas e industriales.
Estándar multianiónico 8: Cl-, F-, NO3-, SO4(-2) a 1000 μg/mL en H2O
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Chloride/Fluoride/Nitrate/Sulfate
CAS 16887-00-6, 16984-48-8, 14797-55-8, 14808-79-8
Métodos Ion Chromatography
Nombres de analitos o componentes Chloride/Fluoride/Nitrate/Sulfate
Condiciones de envío Room Temperature
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Solvent or Matrix Water
Cantidad 100 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Chloride 1000 μg/mL/Fluoride 1000 μg/mL/Nitrate 1000 μg/mL/Sulfate 1000 μg/mL