Learn More
Estándar multianión 7A: F-, Cl-, NO3- como N, Br-, SO4(-2), PO4(-3) como P a 1000 μg/mL en H2O , VHG™
Código de producto. 17918404
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17918404 100 mL 100 ml
1 options
Código de producto. 17918404 Proveedor VHG Labs N.º de proveedor VHGICM7A100
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
VHG Labs ofertas ISO 17034 materiales de referencia certificados metaloorgánicos e inorgánicos acuosos para análisis de aceite, combustible y refrigerante, así como una variedad de estándares certificados para aplicaciones ambientales, farmacéuticas e industriales.
Estándar multianión 7A: F-, Cl-, NO3- como N, Br-, SO4(-2), PO4(-3) como P a 1000 μg/mL en H2O
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bromide/Chloride/Fluoride/Nitrate/Phosphate/Sulfate
CAS 24959-67-9, 16887-00-6, 16984-48-8, 14797-55-8, 14265-44-2, 14808-79-8
Métodos Cromatografía iónica
Nombres de analitos o componentes Bromide/Chloride/Fluoride/Nitrate/Phosphate/Sulfate
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Solvent or Matrix Agua
Cantidad 100 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Bromide 1000 μg/mL/Chloride 1000 μg/mL/Fluoride 1000 μg/mL/Nitrate 1000 μg/mL/Phosphate 1000 μg/mL/Sulfate 1000 μg/mL