Learn More
Estándar multianión 4: F-@100; Cl-@ 200; Br-, NO3-, SO4(-2) a 400; PO4(-3) a 600 μg/mL en H2O , VHG™
Descripción
Estándar multianión 4: F-@100; Cl-@ 200; Br-, NO3-, SO4(-2) a 400; PO4(-3) a 600 μg/mL en H2O
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Fluoride/Chloride/Bromide/Nitrate/Sulfate/Phosphate |
| CAS | 16984-48-8, 16887-00-6, 24959-67-9, 14797-55-8, 14808-79-8, 14265-44-2 |
| Métodos | Ion Chromatography |
| Nombres de analitos o componentes | Fluoride/Chloride/Bromide/Nitrate/Sulfate/Phosphate |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Solvent or Matrix | Water |
| Cantidad | 500 mL |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Fluoride 20 μg/mL /Chloride 30 μg/mL /Bromide 400 μg/mL /Nitrate 400 μg/mL /Sulfate 400 μg/mL /Phosphate 600 μg/mL |