Learn More
Estándar multianión 3: F-@20; Cl-@ 30; NO3- a 100; PO4(-3), SO4(-2) a 150 μg/mL en H2O , VHG™
Descripción
Estándar multianión 3: F-@20; Cl-@ 30; NO3- a 100; PO4(-3), SO4(-2) a 150 μg/mL en H2O
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Fluoride/Chloride/Nitrate/Phosphate/Sulfate |
| CAS | 16984-48-8, 16887-00-6, 14797-55-8, 14265-44-2, 14808-79-8 |
| Métodos | Ion Chromatography |
| Nombres de analitos o componentes | Fluoride/Chloride/Nitrate/Phosphate/Sulfate |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Solvent or Matrix | Water |
| Cantidad | 500 mL |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Fluoride 20 μg/mL /Chloride 30 μg/mL /Nitrate 100 μg/mL /Phosphate 150 μg/mL /Sulfate 150 μg/mL |