Learn More
Estándar multianiónico 2: F-, Cl-, SO4(-2) a 100 μg/mL en H2O , VHG™
Descripción
Estándar multianiónico 2: F-, Cl-, SO4(-2) a 100 μg/mL en H2O
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Chloride/Fluoride/Sulfate |
| CAS | 16887-00-6, 16984-48-8, 14808-79-8 |
| Métodos | Ion Chromatography |
| Nombres de analitos o componentes | Chloride/Fluoride/Sulfate |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Solvent or Matrix | Water |
| Cantidad | 100 mL |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Chloride 100 μg/mL/Fluoride 100 μg/mL/Sulfate 100 μg/mL |