Learn More
Estándar multianión 1: F-, Cl-, Br-, NO3-, PO4(-3), SO4(-2) a 100 μg/mL en H2O , VHG™
Código de producto. 17957524
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
500 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17957524 100 mL 100 ml
17907334 500 mL 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17957524 Proveedor VHG Labs N.º de proveedor VHGICM1100
Grandes ahorros para una mejor separación
Usar código promocional 27992
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
VHG Labs ofertas ISO 17034 materiales de referencia certificados metaloorgánicos e inorgánicos acuosos para análisis de aceite, combustible y refrigerante, así como una variedad de estándares certificados para aplicaciones ambientales, farmacéuticas e industriales.
Estándar multianión 1: F-, Cl-, Br-, NO3-, PO4(-3), SO4(-2) a 100 μg/mL en H2O
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Nombre del producto químico o material Bromide/Chloride/Fluoride/Nitrate/Phosphate/Sulfate
CAS 24959-67-9, 16887-00-6, 16984-48-8, 14797-55-8, 14265-44-2, 14808-79-8
Métodos Cromatografía iónica
Nombres de analitos o componentes Bromide/Chloride/Fluoride/Nitrate/Phosphate/Sulfate
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Solvent or Matrix Agua
Cantidad 100 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Bromide 100 μg/mL/Chloride 100 μg/mL/Fluoride 100 μg/mL/Nitrate 100 μg/mL/Phosphate 100 μg/mL/Sulfate 100 μg/mL
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.