Learn More
WTW™ Medidores multiparamétricos
Descripción
- Para la medición de pH, ORP, conductividad y oxígeno disuelto (electroquímico)
- El medidor perfecto para aplicaciones ambientales en medición de aguas subterráneas y superficiales, acuicultura, plantas de tratamiento de aguas residuales y mucho más
- Incluye mini interfaz USB-B, 4 fuentes de alimentación AA de 1,5 V, conjunto de 2
- Calibración automática/manual
Especificaciones
Especificaciones
| Exactitud (ISE) | De 0 a 999999 μmol/l |
| Batería, tipo | AA |
| Calibración | Automático/Manual |
| Puntos de calibración (pH) | De ± 2000 a 19 999 |
| Tipo de pantalla | LCD gráfica, retroiluminada |
| Clasificación IP | IP67 |
| Intervalo (conductividad) | De 0,000 a 1000 μS/cm |
| Intervalo (mV) | -2500 - 2500 mV |
| Intervalo (pH) | Desde -2,000 hasta 19,999 |
| Intervalo (salinidad) | Desde 0,0 hasta 70,0 |
| Mostrar más |