Learn More
Thermo Scientific™ Muller-Kauffmann Tetrathionate-Novobiocin (MkTTn) Enrichment Broth
Código de producto. 12755640
Cambiar vista
Click to view available options
Peso de llenado:
10 ± 1 ml
Origen de fabricación:
Alemania
Tamaño de la unidad:
paquete de 50
Código de producto. Peso de llenado Origen de fabricación unitSize
12755640 10 ± 1 ml Alemania paquete de 50
1 options
Código de producto. 12755640 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor TV5065E
Selectively enrich Salmonella species from food with the convienience of Muller-Kauffmann Tetrathionate-Novobiocin Enrichment Broth prepared media tubes.
Selectively isolate Salmonella species with the convenience of Thermo Scientific™ Muller-Kauffmann Tetrathionate-Novobiocin (MkTTn) Enrichment Broth prepared media tubes. MkTTn is a selective enrichment medium for the isolation of Salmonella, whose formulation conforms to ISO 6579:20021 for the microbiological testing food and animal feeding stuffs.
El caldo de tetrationato-novobiocina Muller-Kauffmann ha sido desarrollado por Muller2 y más tarde modificado por Kauffmann3,4 con la adición de bilis de buey y verde brillante para mejorar la selectividad. La adición de novobiocina a 40 mg por litro fue descrita más tarde por Jeffries5 para mejorar la inhibición de las especies Proteus.
Una vez incubada la muestra en agua de peptona tamponada (ISO), transfiera 1 ml del caldo a 10 ml de caldo MkTTn y 0,1 ml a 10 ml de caldo RVS (TV5036E). Incube el caldo MkTTn a 37 °C ± 1 °C durante 24 horas ± 3 horas y el caldo RVS a 41,5 °C ± 1 °C, durante 24 horas ± 3 horas. Subcultivar los caldos de MkTTn y RVS incubados en el agar XLD (PO5057A/PO0164A) y un segundo medio de agar preferido, e incubar durante otras 24 horas ± 3 horas a 37 °C ± 1°C. La presunta Salmonella se debe confirmar mediante técnicas bioquímicas y serológicas adecuadas. Para conocer el método completo, consulte las normas ISO 6579:20021.
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific, que combina potentes productos de prueba manuales, semiautomáticos y completamente automatizados y una amplia línea de productos de diagnóstico y medios para ofrecer una solución integral a fin de proporcionar rápidamente los productos que necesita y los resultados de calidad de los que depende su laboratorio.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Verde claro, opaco
Contenido y almacenamiento De 2 °C a 12 °C
Descripción Caldo de enriquecimiento de tetrationato-novobiocina de Muller-Kauffmann
Formato Tubo
Origen de fabricación Alemania
Tipo de producto Caldo
Volumen de llenado 10 mL
Peso de llenado 10 ± 1 ml
Tipo de empaquetado 50 tubos en una caja de cartón
Cantidad 50/Paq.
For laboratory use only.