Learn More
Thermo Scientific™ Caldo de tetrationato Muller-Kauffmann
Código de producto. 11943142
Cambiar vista
Click to view available options
Descripción:
Caldo de tetrationato Muller-Kauffmann
Cantidad:
50/paq.
Volumen de llenado:
10 mL
Peso de llenado:
10 ± 0,5 ml
Tamaño de la unidad:
50 PCS
Código de producto. Descripción Cantidad Volumen de llenado Peso de llenado unitSize
11943142 Caldo de tetrationato Muller-Kauffmann 50/paq. 10 mL 10 ± 0,5 ml 50 PCS
1 options
Código de producto. 11943142 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor TV5006I
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Enriquezca selectivamente para las especies de salmonela con la comodidad de los tubos de medios preparados.
Enriquezca selectivamente para las especies de salmonela a partir de muestras de alimentos el caldo de tetrametionato Thermo Scientific™ Muller-Kauffmann en prácticos tubos de medios preparados. Muller1 desarrolló este medio en 1923. Posteriormente fue modificado por Kauffmann2,3 con la adición de bilis bovina y verde brillante para suprimir organismos comensales y, por tanto, mejorar el aislamiento de salmonelas.
Se ha demostrado que el colorante verde brillante utilizado en el caldo de tetrationato Muller-Kauffmann es crítico.
La incubación del caldo de tetrationato Muller-Kauffmann a 43 °C también ha demostrado ser esencial.
La técnica utilizada para el enriquecimiento de las salmonelas es la siguiente:
Agregue aproximadamente 10 g de muestra a 100 ml de caldo de tetrationato Muller-Kauffmann. Agítelo enérgicamente e inmediatamente coloque los matraces de medio en un baño de agua de 45 °C durante 15 minutos. Retire los matraces del baño de agua, sin secarlos, y colóquelos en una incubadora u otro baño de agua a 43 °C.
Subcultive el caldo después de 18-24 horas y de nuevo después de 48 horas. Recoja el contenido de un bucle de caldo del borde de
la superficie del fluido e inocule dos agar verde Thermo Scientific Brilliant (n.º de ref. PO5033A) sin recargar el bucle entre placas. Incube las placas a 35 °C durante 18-24 horas.
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific, que combina potentes productos de prueba manuales, semiautomáticos y completamente automatizados y una amplia línea de productos de diagnóstico y medios para ofrecer una solución integral a fin de proporcionar rápidamente los productos que necesita y los resultados de calidad de los que depende su laboratorio.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Verde claro, opaco
Contenido y almacenamiento De 2 °C a 12 °C
Descripción Caldo de tetrationato Muller-Kauffmann
Formato Tubo
Origen de fabricación Alemania
Tipo de producto Caldo
Volumen de llenado 10 mL
Peso de llenado 10 ± 0,5 ml
Tipo de empaquetado 50 tubos en una caja de cartón
Cantidad 50/paq.
Para uso diagnóstico in vitro.