Learn More
Mulberroside A, TRC
Código de producto. 30464752
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30464752 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30464752 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM79350510MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Mulberroside A
CAS 102841-42-9
Fórmula molecular C26H32O14
Cantidad 10 mg
Sinónimo 3-[(1E)-2-[4-(β-D-Glucopyranosyloxy)-2-hydroxyphenyl]ethenyl]-5-hydroxyphenyl β-D-glucopyranoside, 2,5'-Dihydroxy-4,3'-bis(β-D-glucopyranosyloxy)-trans-stilbene
Fórmula InChI InChI=1S/C26H32O14/c27-9-17-19(31)21(33)23(35)25(39-17)37-14-4-3-12(16(30)8-14)2-1-11-5-13(29)7-15(6-11)38-26-24(36)22(34)20(32)18(10-28)40-26/h1-8,17-36H,9-10H2/b2-1+/t17-,18-,19-,20-,21+,22+,23-,24-,25-,26-/m1/s1
SMILES OC[C@H]1O[C@@H](Oc2ccc(\C=C\c3cc(O)cc(O[C@@H]4O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]4O)c3)c(O)c2)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
Peso molecular (g/mol) 568.52