Learn More
Mulberrin, MedChemExpress
Código de producto. 16489298
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16489298 10 mg 10 miligramos
16483956 25 mg 25 miligramos
16401738 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16489298 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYN3513
MedChemExpress Mulberrin is a strong inhibitor of organic anion-transporting polypeptide 2B1 (OATP2B1)-mediated estrone-3-sulfate (E3S) uptake with an IC50 value being 1.8 ±1.5 μM.
Mulberrin is a strong inhibitor of organic anion-transporting polypeptide 2B1 (OATP2B1)-mediated estrone-3-sulfate (E3S) uptake with an IC50 value being 1.8 ±1.5 μM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Mulberrin
CAS 62949-79-5
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C25H26O6
Cantidad 10 mg
Sinónimo Kuwanon C
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (236.70 mM; Need ultrasonic)
SMILES C/C(C)=C\CC1=C2C(C(C(C/C=C(C)\C)=C(C3=C(C=C(O)C=C3)O)O2)=O)=C(O)C=C1O
Peso molecular (g/mol) 422.47
Formula Weight (peso de la fórmula) 422.47
Porcentaje de pureza 99.53%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation