Learn More
Nabertherm™ Hornos de mufla
Código de producto. 17347859 Tienda Nabertherm Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
5 L
9 L
15 L
Tipo de controlador:
B510
C550
Modelo:
Puerta abatible
Puerta elevadora
Temperatura (métrico):
1100 °C
1400 °C
Tamaño de la unidad:
cada uno
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tipo de controlador Modelo Temperatura (métrico) unitSize
17347859 5 L B510 Puerta abatible 1100 °C cada uno
17307879 9 L B510 Puerta abatible 1100 °C cada uno
17387879 9 L B510 Puerta abatible 1400 °C cada uno
17397879 9 L C550 Puerta abatible 1100 °C cada uno
17307889 9 L B510 Puerta elevadora 1400 °C cada uno
17317889 9 L C550 Puerta elevadora 1400 °C cada uno
17327889 15 L B510 Puerta elevadora 1100 °C cada uno
17347899 15 L B510 Puerta abatible 1400 °C cada uno
17357899 15 L C550 Puerta abatible 1400 °C cada uno
17367899 15 L B510 Puerta elevadora 1400 °C cada uno
17377899 15 L C550 Puerta elevadora 1400 °C cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Código de producto. 17347859 Proveedor Nabertherm™ N.º de proveedor L055K1ANL
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Los hornos Nabertherm están fabricados con materiales de alta calidad, un excelente acabado y son fáciles de manejar.El aislamiento de materiales de fibra no clasificada permite un funcionamiento de gran eficiencia energética, además de unos rápidos tiempos de calentamiento gracias a una conductividad térmica y un almacenamiento de calor bajos.
  • Calentamiento de los dos lados de las placas cerámicas calefactoras con un elemento calefactor integrado protegido frente a gases y salpicaduras, además de ser fácil de reemplazar
  • Aislamiento fabricado en material de fibra no clasificado
  • Carcasa de lámina de acero inoxidable texturizado
  • Equipado con una puerta batiente (L) o una puerta elevadora (LT)
  • Carcasa doble para temperaturas externas bajas y una alta estabilidad
  • Entrada de aire ajustable integrada en la puerta, salida de aire de escape en la pared trasera del horno
  • Se suministra con el controlador B510 con cuatro programas y cinco rampas programables libremente o con el controlador C550 con 10 programas ajustables libremente y 20 segmentos
  • Ambos controladores tienen integrada una interfaz USB y ofrecen una pantalla de texto sin formato en diferentes idiomas
  • Hay disponibles tamaños de horno y escalas de temperatura alternativos bajo petición
Especificaciones
Tipo de controlador B510
Capacidad (métrico) 5 L
Temperatura (métrico) 1100 °C
Tipo Horno
Modelo Puerta abatible
Dimensiones interiores (F x An x Al) 170 x 200 x 130 mm
Dimensiones exteriores (L × An × Al) 390 x 385 x 460 mm
Tensión 230 V
Vataje 2400 W