Learn More
Nabertherm™ Horno de mufla con puerta abatible, 1400 °C
Código de producto. 17327869 Tienda Nabertherm Productos
Change view
Click to view available options
Tipo de controlador:
B510
C550
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo de controlador unitSize
17327869 B510 cada uno
17337869 C550 cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17327869 Proveedor Nabertherm™ N.º de proveedor L055K4ANL
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Los hornos de mufla son los rotores fiables y duraderos del laboratorio y son ideales para un gran número de procesos en el campo de la investigación de materiales y el tratamiento térmico.
  • Uniformidad de temperatura óptima de +/- 5K con entrada de aire fresco cerrada en espacio de trabajo vacío
  • Carcasa doble fabricada con láminas de acero inoxidable texturizadas con refrigeración por ventilador adicional para una temperatura superficial baja
  • Solo se utilizan materiales de fibra que no están clasificados como cancerígenos de acuerdo con TRGS 905, clase 1 o 2
  • Placas de calentamiento cerámicas con elementos calefactores integrales que están protegidos y son fáciles de sustituir
  • Entrada de aire ajustable integrada en la puerta
  • Salida de aire de escape en la pared trasera del horno
  • Los relés de estado sólido proporcionan un funcionamiento con poco ruido
  • NTLog Basic para controlador Nabertherm: registro de datos de proceso con unidad flash USB
  • Aplicación definida dentro de las limitaciones de las instrucciones de funcionamiento
  • Tiempos de entrega muy cortos para hornos y piezas de repuesto estándar
Equipo adicional
  • Chimenea, chimenea con ventilador o convertidor catalítico
  • Controlador de límite de temperatura excesiva con temperatura de corte ajustable para protección térmica
  • Conexión de gas de protección para purgar con gases no inflamables
  • Sistema de suministro de gas manual o automático
  • Puerto para termopar en la pared trasera o en la puerta del horno
  • Control de procesos y documentación mediante el paquete de software VCD para monitorización, documentación y control
Especificaciones
Tipo de controlador B510
Capacidad (métrico) 5 L
Temperatura (métrico) 1400 °C
Tipo Horno
Modelo Puerta abatible
Dimensiones interiores (F x An x Al) 170 x 200 x 130 mm
Dimensiones exteriores (L × An × Al) 450 x 490 x 580 mm
Peso (métrico) 42 kg
Requisitos eléctricos 1 fases
Tensión 220/240 V
Vataje 2,4 kW
Frecuencia 50/60 Hz