Descripción
- Los hornos de mufla L 3/11 - LT 60/12 han sido probados para el uso diario en el laboratorio. Estos modelos destacan por su excelente fabricación, así como por su avanzado y atractivo diseño y su alto nivel de fiabilidad. Los hornos de mufla vienen equipados con una puerta abatible o una puerta elevable sin costo adicional.
- Equipo estándar
- Tmáx 1200 °C
- Calentamiento por dos lados mediante placas calefactoras de cerámica (calentamiento por tres lados para hornos de mufla L 24/11 - LT 60/12) para una uniformidad óptima de la temperatura
- Uniformidad de temperatura de +/- 5 K con entrada de aire fresco cerrada en espacio de trabajo vacío según DIN 17052-1 a temperaturas de trabajo superiores a 800 °C
- Termopar tipo S (1200 °C)
- Placas calefactoras de cerámica con elemento calefactor integrado, protegido y fácil de sustituir.
- Puerta abatible opcional (L) que se puede utilizar como plataforma de trabajo o puerta elevadora (LT) con la superficie caliente orientada en dirección opuesta al operador.
- Carcasa ventilada de doble carcasa fabricada con láminas de acero inoxidable texturizadas para una baja temperatura de superficie y una alta estabilidad
- Uso exclusivo de materiales aislantes sin categorización según Reglamento CE nº 1272/2008 (CLP). Esto significa explícitamente que no se utiliza lana de silicato de aluminio, también conocida como fibra cerámica refractaria (RCF), que está clasificada y es posiblemente cancerígena.
- Apertura de aire regulable integrada en la puerta (véase la ilustración)
- Salida de aire de escape en la pared trasera del horno
- Controlador con operación táctil C550 o controlador R7 para L 1/12 (ajustable para una temperatura)
- Los relés de estado sólido proporcionan un funcionamiento con poco ruido
- Aplicación definida dentro de las limitaciones de las instrucciones de funcionamiento
- NTLog básico para Nabertherm controlador: Grabación de datos de proceso con unidad flash USB
Especificaciones
Especificaciones
| Temperatura (métrico) | 1100 °C |
| Tipo | Horno de mufla con puerta elevadora |
| Tensión | 220/240 V |