Learn More
Nabertherm™ Horno de mufla LT15/13/B510 Tmax1300 con puerta elevable
Código de producto. 30485204 Tienda Nabertherm Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Temperatura (métrico):
1300 °C
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Temperatura (métrico) Tamaño de la unidad
30485204 1300 °C cada uno
1 options
Código de producto. 30485204 Proveedor Nabertherm™ N.º de proveedor L155H3AL
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-12-2026
Horno con elementos calefactores sobre tubos de soporte que irradian libremente hacia la cámara del horno y proporcionan tiempos de calentamiento cortos.
  • Los elementos calefactores en tubos de soporte que irradian libremente en la cámara del horno proporcionan tiempos de calentamiento especialmente cortos para estos hornos de amortiguación. Gracias a su robusto aislamiento ligero de ladrillo refractario, pueden alcanzar una temperatura máxima de trabajo de 1300 °C. Estos hornos amortiguadores representan así una alternativa interesante a los conocidos modelos L(T)... /12, cuando se necesita una temperatura de aplicación más alta.
  • Equipamiento estándar
  • Tmax 1300 °C
  • Calefacción por dos lados
  • Los elementos calefactores de los tubos de soporte garantizan una libre radiación de calor y una larga vida útil
  • Aislamiento multicapa con ladrillos refractarios resistentes y ligeros en la cámara del horno
  • Carcasa ventilada de doble carcasa hecha de chapas de acero inoxidable texturizado para baja temperatura superficial y alta estabilidad
  • Puerta opcional de solapa (L), que puede usarse como plataforma de trabajo o puerta de ascensor (LT) con la superficie caliente orientada hacia el lado opuesto al operador
  • Apertura de aire regulable en la puerta del horno
  • Salida de aire de escape en la pared trasera del horno
  • Controlador con operación táctil B510 (5 programas con cada uno de 4 segmentos)
  • Los relés de estado sólido proporcionan un funcionamiento con poco ruido
  • Aplicación definida dentro de las limitaciones de las instrucciones de funcionamiento
  • NTLog Basic para Nabertherm controlador: grabación de datos de proceso con memoria USB
Por favor, tenga en cuenta: una caldera por debajo de 2,9 kW se entregará con un enchufe estándar del Reino Unido. Cualquier potencia superior a 2,9 kW se entregará con el enchufe CEE correspondiente. Para cualquier potencia superior a 2,9 kW, asegúrese de tener el enchufe necesario antes de comprar.
Especificaciones
Temperatura (métrico) 1300 °C
Tipo Horno de mufla con puerta elevadora
Tensión 220/240 V