Learn More
Nabertherm Muffle furnace with lift door
Código de producto. 17889046 Tienda Nabertherm Productos
Change view
Click to view available options
Tipo de controlador:
B510
C550
Temperatura (métrico):
De 100 °C a 1100 °C
De 100 °C a 1200 °C
Tamaño de la unidad:
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo de controlador Temperatura (métrico) unitSize
17889046 C550 De 100 °C a 1200 °C cada uno
17879036 B510 De 100 °C a 1100 °C cada uno
17869036 C550 De 100 °C a 1100 °C cada uno
17809046 B510 De 100 °C a 1200 °C cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 17889046 Proveedor Nabertherm N.º de proveedor L605H2ANO
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
The muffle furnace series L and LT stand out for their excellent workmanship, advanced and attractive design, and high level of reliability.
  • Maximum temperature: 1100°C
  • Door: Lift door
  • Controller: B510
  • Tabletop model
  • Inner dimensions: 380x490x330 mm
  • Outer dimensions: 610x705x660 mm
  • Volume: 60 L
  • Connected load: 9.8 kW
  • Weight: 83 kg
  • Minutes to maximum temperature: 160
Especificaciones
Certificaciones/conformidad CE compliant
Tipo de controlador C550
Capacidad (métrico) 60 L
Temperatura (métrico) De 100 °C a 1200 °C
Tipo Horno de mufla con puerta elevadora
Dimensiones interiores (F x An x Al) 490x380x330 mm
Dimensiones exteriores (L × An × Al) 705x610x660 mm
Peso (métrico) 83 kg
Requisitos eléctricos 3 fases
Tensión 220/240 V
Frecuencia 50/60 Hz