Learn More
Nabertherm™ Horno de mufla L9/14/C550 Tmax1400 con puerta abatible
Código de producto. 30485241 Tienda Nabertherm Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Temperatura (métrico):
1400 °C
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Temperatura (métrico) unitSize
30485241 1400 °C cada uno
1 options
Código de producto. 30485241 Proveedor Nabertherm™ N.º de proveedor L095K4AO
Hornos de mufla con un diseño avanzado y atractivo, y un alto nivel de fiabilidad.
  • Estos modelos destacan por su excelente fabricación, así como por su avanzado y atractivo diseño y su alto nivel de fiabilidad. Los elementos calefactores sobre tubos de soporte que irradian libremente hacia la cámara del horno garantizan tiempos de calentamiento especialmente cortos y una temperatura máxima de 1400 °C. Estos hornos de mufla son una buena alternativa a la conocida serie L(T) ../12 cuando se necesitan temperaturas de aplicación más altas.
  • Equipo estándar
  • Tmáx 1400 °C
  • Calefacción por dos lados
  • Los elementos calefactores de los tubos de soporte garantizan una libre radiación de calor y una larga vida útil
  • Carcasa doble fabricada con láminas de acero inoxidable texturizadas con refrigeración por ventilador adicional para una temperatura superficial baja
  • Uso exclusivo de materiales aislantes sin categorización según el Reglamento CE n.º 1272/2008 (CLP)
  • Entrada de aire ajustable integrada en la puerta
  • Salida de aire de escape en la pared trasera del horno
  • Controlador con operación táctil B510 (5 programas con 4 segmentos cada uno)
  • Los relés de estado sólido proporcionan un funcionamiento con poco ruido
  • Aplicación definida dentro de las limitaciones de las instrucciones de funcionamiento
  • NTLog básico para Nabertherm controlador: Grabación de datos de proceso con unidad flash USB
Especificaciones
Temperatura (métrico) 1400 °C
Tipo Horno de mufla
Tensión 220/240 V