Learn More
Nabertherm™ Horno de mufla L9/12/C550 Tmax1200 con puerta abatible
Código de producto. 30485240 Tienda Nabertherm Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Temperatura (métrico):
1200 °C
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Temperatura (métrico) unitSize
30485240 1200 °C cada uno
1 options
Código de producto. 30485240 Proveedor Nabertherm™ N.º de proveedor L095K2AO
Hornos de mufla ideales para uso diario en laboratorio.
  • Los hornos de mufla L 3/11 - LT 60/12 han sido probados para el uso diario en el laboratorio. Estos modelos destacan por su excelente fabricación, así como por su avanzado y atractivo diseño y su alto nivel de fiabilidad. Los hornos de mufla vienen equipados con una puerta abatible o una puerta elevable sin costo adicional.
  • Equipo estándar
  • Tmáx 1200 °C
  • Calentamiento por dos lados mediante placas calefactoras de cerámica (calentamiento por tres lados para hornos de mufla L 24/11 - LT 60/12) para una uniformidad óptima de la temperatura
  • Uniformidad de temperatura de +/- 5 K con entrada de aire fresco cerrada en espacio de trabajo vacío según DIN 17052-1 a temperaturas de trabajo superiores a 800 °C
  • Termopar tipo S (1200 °C)
  • Placas calefactoras de cerámica con elemento calefactor integrado, protegido y fácil de sustituir.
  • Puerta abatible opcional (L) que se puede utilizar como plataforma de trabajo o puerta elevadora (LT) con la superficie caliente orientada en dirección opuesta al operador.
  • Carcasa ventilada de doble carcasa fabricada con láminas de acero inoxidable texturizadas para una baja temperatura de superficie y una alta estabilidad
  • Uso exclusivo de materiales aislantes sin categorización según Reglamento CE nº 1272/2008 (CLP). Esto significa explícitamente que no se utiliza lana de silicato de aluminio, también conocida como fibra cerámica refractaria (RCF), que está clasificada y es posiblemente cancerígena.
  • Apertura de aire regulable integrada en la puerta (véase la ilustración)
  • Salida de aire de escape en la pared trasera del horno
  • Controlador con operación táctil C550 o controlador R7 para L1/12 (ajustable para una temperatura)
  • Los relés de estado sólido proporcionan un funcionamiento con poco ruido
  • Aplicación definida dentro de las limitaciones de las instrucciones de funcionamiento
  • NTLog básico para Nabertherm controlador: Grabación de datos de proceso con unidad flash USB
Especificaciones
Temperatura (métrico) 1200 °C
Tipo Horno de mufla
Tensión 220/240 V