Learn More
Nabertherm™ Horno de mufla L9/12/B510 Tmax1200 con puerta abatible
Código de producto. 30485233 Tienda Nabertherm Productos
Change view
Click to view available options
Temperatura (métrico):
1200 °C
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Temperatura (métrico) unitSize
30485233 1200 °C cada uno
1 options
Código de producto. 30485233 Proveedor Nabertherm™ N.º de proveedor L095K2AL
Hornos de mufla ideales para el uso diario en el laboratorio.
  • Los hornos de mufla L 3/11 - LT 60/12 han sido probados para el uso diario en el laboratorio. Estos modelos destacan por su excelente fabricación, así como por su avanzado y atractivo diseño y su alto nivel de fiabilidad. Los hornos de mufla vienen equipados con una puerta abatible o una puerta levadiza sin coste adicional.
  • Equipamiento de serie
  • Tmáx 1200 °C
  • Calentamiento desde dos lados mediante placas calefactoras de cerámica (calentamiento desde tres lados para hornos de mufla L 24/11 - LT 60/12) para una uniformidad de temperatura óptima
  • Uniformidad de temperatura de +/- 5 K con entrada de aire fresco cerrada en un espacio de trabajo vacío según DIN 17052-1 a temperaturas de trabajo superiores a 800 ºC°C
  • Termopar tipo S (1200 °C)
  • Placas calefactoras de cerámica con elemento calefactor integrado que está protegido y es fácil de reemplazar
  • Puerta abatible opcional (L) que se puede utilizar como plataforma de trabajo o puerta de elevación (LT) con la superficie caliente orientada en sentido contrario al operador
  • Carcasa ventilada de doble capa fabricada con láminas de acero inoxidable texturizado para una temperatura superficial baja y una alta estabilidad
  • Uso exclusivo de materiales aislantes sin categorización según el Reglamento CE n.º 1272/2008 (CLP). Esto significa explícitamente que no se utiliza lana de silicato de aluminio, también conocida como fibra cerámica refractaria (FCR), que está clasificada y es posiblemente cancerígena.
  • Apertura de aire regulable integrada en la puerta (véase la ilustración)
  • Salida de aire de escape en la pared trasera del horno
  • Controlador con operación táctil C550 resp. controlador R7 para L1/12 (ajustable para una temperatura)
  • Los relés de estado sólido proporcionan un funcionamiento con poco ruido
  • Aplicación definida dentro de las limitaciones de las instrucciones de funcionamiento
  • NTLog Básico para Nabertherm Responsable del tratamiento: registro de datos de proceso con memoria USB
Especificaciones
Temperatura (métrico) 1200 °C
Tipo Horno de mufla
Tensión 220/240 V