Learn More
Nabertherm™ Horno de mufla L9/11/C550 Tmax1100 con puerta abatible
Código de producto. 30485214 Tienda Nabertherm Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Temperatura (métrico):
1100 °C
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Temperatura (métrico) Tamaño de la unidad
30485214 1100 °C cada uno
1 options
Código de producto. 30485214 Proveedor Nabertherm™ N.º de proveedor L095K1AO
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-12-2026
Hornos de mufla ideales para uso diario en laboratorio.
  • Los hornos de silencio L 3/11 - LT 60/12 han sido probados para uso diario en laboratorio. Estos modelos destacan por su excelente calidad de trabajo, diseño avanzado y atractivo, y alto nivel de fiabilidad. Los hornos de silencio vienen equipados con una puerta de solapa o una puerta de ascensor sin coste adicional.
  • Equipamiento estándar
  • Tmax 1200 °C
  • Calentamiento desde dos lados mediante placas de calentamiento cerámicas (calentamiento desde tres lados para hornos amortiguados L 24/11 - LT 60/12) para lograr una uniformidad óptima de temperatura
  • Uniformidad de temperatura de +/- 5 K con entrada de aire fresco cerrada en espacio de trabajo vacío según DIN 17052-1 a temperaturas de trabajo superiores a 800 °C
  • Termopar tipo S (1200 °C)
  • Placas calefactoras cerámicas con elemento calefactor integrado, protegidas y fáciles de reemplazar
  • Puerta opcional de solapa (L), que puede usarse como plataforma de trabajo o puerta de ascensor (LT) con la superficie caliente orientada hacia el lado opuesto al operador
  • Carcasa ventilada de doble carcasa hecha de chapas de acero inoxidable texturizado para baja temperatura superficial y alta estabilidad
  • Uso exclusivo de materiales aislantes sin categorización según el Reglamento CE nº 1272/2008 (CLP). Esto significa explícitamente que la lana de silicato de aluminio, también conocida como fibra cerámica refractaria (RCF), que está clasificada y posiblemente es cancerígena, no se utiliza.
  • Apertura de aire regulable integrada en la puerta (véase la ilustración)
  • Salida de aire de escape en la pared trasera del horno
  • Controlador con funcionamiento táctil C550 o controlador R7 para L 1/12 (ajustable para una temperatura)
  • Los relés de estado sólido proporcionan un funcionamiento con poco ruido
  • Aplicación definida dentro de las limitaciones de las instrucciones de funcionamiento
  • NTLog Basic para Nabertherm controlador: grabación de datos de proceso con memoria USB
Nota: El enchufe estándar del Reino Unido es de 13 amperios. Esto equivale a 2,9 kW. Más de 3 kW significaría enchufes de 16 amperios o más.
Por favor, tenga en cuenta: una caldera por debajo de 2,9 kW se entregará con un enchufe estándar del Reino Unido. Cualquier potencia superior a 2,9 kW se entregará con el enchufe CEE correspondiente. Para cualquier potencia superior a 2,9 kW, asegúrese de tener el enchufe necesario antes de comprar.
Especificaciones
Temperatura (métrico) 1100 °C
Tipo Horno de mufla
Tensión 220/240 V