Learn More
Nabertherm™ Horno de mufla L5/14/B510 Tmax1400 con puerta abatible
Código de producto. 30485190 Tienda Nabertherm Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Temperatura (métrico):
1400 °C
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Temperatura (métrico) Tamaño de la unidad
30485190 1400 °C cada uno
1 options
Código de producto. 30485190 Proveedor Nabertherm™ N.º de proveedor L055K4AL
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-12-2026
Hornos de mufla con un diseño avanzado y atractivo, y un alto nivel de fiabilidad.
  • Estos modelos destacan por su excelente calidad de trabajo, diseño avanzado y atractivo, y alto nivel de fiabilidad. Los elementos calefactores en tubos de soporte que irradian libremente en la cámara del horno proporcionan tiempos de calentamiento especialmente cortos y una temperatura máxima de 1400 °C. Estos hornos amortiguadores son una buena alternativa a la conocida serie L(T).. /12 cuando se necesitan temperaturas de aplicación más altas.
  • Equipamiento estándar
  • Temp. máx. 1400 °C
  • Calefacción por dos lados
  • Los elementos calefactores de los tubos de soporte garantizan una libre radiación de calor y una larga vida útil
  • Carcasa doble fabricada con láminas de acero inoxidable texturizadas con refrigeración por ventilador adicional para una temperatura superficial baja
  • Uso exclusivo de materiales aislantes sin categorización según el Reglamento CE nº 1272/2008 (CLP)
  • Entrada de aire ajustable integrada en la puerta
  • Salida de aire de escape en la pared trasera del horno
  • Controlador con operación táctil B510 (5 programas con cada uno de 4 segmentos)
  • Los relés de estado sólido proporcionan un funcionamiento con poco ruido
  • Aplicación definida dentro de las limitaciones de las instrucciones de funcionamiento
  • NTLog Basic para Nabertherm controlador: grabación de datos de proceso con memoria USB
Por favor, tenga en cuenta: una caldera por debajo de 2,9 kW se entregará con un enchufe estándar del Reino Unido. Cualquier potencia superior a 2,9 kW se entregará con el enchufe CEE correspondiente. Para cualquier potencia superior a 2,9 kW, asegúrese de tener el enchufe necesario antes de comprar.
Especificaciones
Temperatura (métrico) 1400 °C
Tipo Horno de mufla
Tensión 220/240 V