Learn More
Nabertherm™ Horno de mufla L5/13/B510 Tmax1300 con puerta abatible
Código de producto. 30485226 Tienda Nabertherm Productos
Change view
Click to view available options
Temperatura (métrico):
1300 °C
Tamaño de la unidad:
cada uno
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Temperatura (métrico) unitSize
30485226 1300 °C cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Código de producto. 30485226 Proveedor Nabertherm™ N.º de proveedor L055K3AL
Horno con elementos calefactores sobre tubos de soporte que irradian libremente hacia la cámara del horno y proporcionan tiempos de calentamiento cortos.
  • Los elementos calefactores situados sobre tubos de soporte que irradian libremente hacia la cámara del horno garantizan tiempos de calentamiento especialmente cortos para estos hornos de mufla. Gracias a su robusto aislamiento de ladrillo refractario ligero, pueden alcanzar una temperatura máxima de trabajo de 1300 °C. Estos hornos de mufla representan una alternativa interesante a los conocidos modelos L(T) ../12, cuando se necesita una temperatura de aplicación más alta.
  • Equipo estándar
  • Tmáx. 1300 °C
  • Calefacción por dos lados
  • Los elementos calefactores de los tubos de soporte garantizan una libre radiación de calor y una larga vida útil
  • Aislamiento multicapa con ladrillos refractarios resistentes y ligeros en la cámara del horno
  • Carcasa ventilada de doble carcasa fabricada con láminas de acero inoxidable texturizadas para una baja temperatura de superficie y una alta estabilidad
  • Puerta abatible opcional (L) que se puede utilizar como plataforma de trabajo o puerta elevadora (LT) con la superficie caliente orientada en dirección opuesta al operador.
  • Apertura de aire regulable en la puerta del horno
  • Salida de aire de escape en la pared trasera del horno
  • Controlador con operación táctil B510 (5 programas con 4 segmentos cada uno)
  • Los relés de estado sólido proporcionan un funcionamiento con poco ruido
  • Aplicación definida dentro de las limitaciones de las instrucciones de funcionamiento
  • NTLog básico para Nabertherm controlador: Grabación de datos de proceso con unidad flash USB
Especificaciones
Temperatura (métrico) 1300 °C
Tipo Horno de mufla
Tensión 220/240 V