Learn More
Nabertherm™ Muffle Furnace With Flap Door, 1100°C
Código de producto. 15416702 Tienda Nabertherm Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
3 l
5 l
9 l
15 l
24 l
40 l
Control de temperatura:
B410
C450
Controlador PID de base digital B410
Tamaño de la unidad:
cada uno
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Control de temperatura Tamaño de la unidad
15416702 9 l C450 cada uno
15426682 5 l B410 cada uno
15426672 3 l C450 cada uno
15426732 40 l Controlador PID de base digital B410 cada uno
15426712 15 l B410 cada uno
15446722 24 l C450 cada uno
15436722 24 l B410 cada uno
15436732 40 l C450 cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Código de producto. 15416702 Proveedor Nabertherm™ N.º de proveedor L092K1TN1
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Los hornos de mufla son los rotores fiables y duraderos del laboratorio y son ideales para un gran número de procesos en el campo de la investigación de materiales y el tratamiento térmico.
  • Uniformidad de temperatura óptima de +/- 5K con entrada de aire fresco cerrada en espacio de trabajo vacío
  • Carcasa doble fabricada con láminas de acero inoxidable texturizadas con refrigeración por ventilador adicional para una temperatura superficial baja
  • Solo se utilizan materiales de fibra que no se clasifican como carciogénicos según TRGS 905, clase 1 o 2
  • Placas de calentamiento cerámicas con elementos calefactores integrales que están protegidos y son fáciles de sustituir
  • Entrada de aire ajustable integrada en la puerta
  • Salida de aire de escape en la pared trasera del horno
  • Los relés de estado sólido proporcionan un funcionamiento con poco ruido
  • NTLog Basic para controlador Nabertherm: registro de datos de proceso con unidad flash USB
  • Aplicación definida dentro de las limitaciones de las instrucciones de funcionamiento
  • Tiempos de entrega muy cortos para hornos y piezas de repuesto estándar
Equipo adicional
  • Chimenea, chimenea con ventilador o convertidor catalítico
  • Controlador de límite de temperatura excesiva con temperatura de corte ajustable para protección térmica
  • Conexión de gas de protección para purgar con gases no inflamables
  • Sistema de suministro de gas manual o automático
  • Puerto para termopar en la pared trasera o en la puerta del horno
  • Control de procesos y documentación mediante el paquete de software VCD para monitorización, documentación y control
Especificaciones
Capacidad (métrico) 9 l
Temperatura (métrico) 1100 °C
Tipo Horno
Modelo Flap door
Control de temperatura C450
Dimensiones interiores (F x An x Al) 240 x 230 x 170
Dimensiones exteriores (L × An × Al) 455 x 415 x 515 mm
Peso (métrico) 35 kg
Requisitos eléctricos 3 fases
Frecuencia 50/60 Hz