Learn More
Thermo Scientific™ Sensititre™ Cation Adjusted Mueller-Hinton Broth w/ TES w/ Lysed Horse Blood
Código de producto. 15405504
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Código de producto. Tamaño de la unidad
15405504 paquete de 10
1 options
Código de producto. 15405504 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor YCP11210
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    97.64€
    85.29€ / paquete de 10
    Ahorro 12.35€
    12% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-11-2026
Perform susceptibility testing with a full range of supplies, including this broth, to complement and enhance your Thermo Scientific™ Sensititre™ test program.
Perform high-quality susceptibility testing with a complete range of supplies, including Thermo Scientific™ Sensititre™ Cation Adjusted Mueller-Hinton Broth w/ TES w/ Lysed Horse Blood, to complement and enhance your Thermo Scientific™ Sensititre™ test program.
Not all products are available for sale in all territories. Please inquire. 
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Formato Tubo
Origen de fabricación United Kingdom
Tipo de medios Mueller Hinton LHB Cation Adjusted
Tipo de producto Microbiology Media
Tipo de prueba Manual Diagnostics
Para utilizar con (aplicación) Trek Sensititre
N.° por paquete 10
Tipo de empaquetado 10 x 11 mL Tubes
Especie Multiple