Learn More
Thermo Scientific™ agar de Mueller Hinton
Código de producto. 12902588
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10/paq.
Formato:
Monoplaca de 90 mm
Placa
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
paquete de 5
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Formato Tamaño de la unidad
12902588 10/paq. Monoplaca de 90 mm paquete de 10
13235349 10/paq. Monoplaca de 90 mm paquete de 10
15833237 10/paq. Placa paquete de 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 12902588 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor PO0152A
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-11-2026
Realice fácilmente antibiogramas (AST) con este medio que se puede utilizar en procedimientos estándar reconocidos internacionalmente.
Realice pruebas de sensibilidad antimicrobiana (AST) sin esfuerzo con el agar Mueller Hinton Thermo Scientific™ con sangre de caballo, un medio diseñado y fabricado según la norma europea (EUCAST) y la americana (CLSI).
La adición de almidón al agar de Mueller Hinton garantiza que los factores tóxicos producidos durante el crecimiento se absorben y su presencia suele ser esencial para determinar el crecimiento de inóculos de tamaño muy reducido. Cumple con los requisitos de EUCAST, CLSI y DIN.
Nuestros productos se elaboran y distribuyen por todo el mundo a través de una amplia red de instalaciones propiedad de la empresa para garantizar que recibe el medio más fresco y eficaz posible. Para reducir el tiempo de entrega, se recomienda que seleccione un número de referencia de producto con el origen de fabricación más cercano a su ubicación.
No todos los productos están disponibles en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific, que combina potentes productos para pruebas manuales, semiautomáticas y completamente automatizadas y una completa línea de productos de diagnóstico y medios de cultivo para ofrecer una solución integral a fin de proporcionar rápidamente los productos que necesita y los resultados de calidad de los que depende su laboratorio.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Amarillo claro
Contenido y almacenamiento De 2 °C a 10 °C
Descripción agar de Mueller Hinton
Formato Monoplaca de 90 mm
Tipo de producto Agar
Peso de llenado 26,0 g ± 1,0 g
Tipo de empaquetado Embolsado en línea, una sola capa
Cantidad 10/paq.