Learn More
Thermo Scientific™ Mueller Hinton Agar (Dehydrated)
Código de producto. 10452453
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
5 kg
Tamaño de la unidad:
5 Kg
500 GR
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10452453 500 g 500 GR
10096002 5 kg 5 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10452453 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor CM0337B
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
Perform effortless Antimicrobial Susceptibility Testing (AST) while conforming to EUCAST and CLSI with this medium.
Perform effortless Antimicrobial Susceptibility Testing (AST) using Thermo Scientific™ Oxoid™ Mueller Hinton Agar (Dehydrated), a medium designed and manufactured according to the European standard, EUCAST1 and the American standard, CLSI2, 3, 4.
El agar de Mueller-Hinton se usa principalmente para la realización antibiogramas (AST). Se ha convertido en el medio habitual para el método Kirby-Bauer5, 6 y se puede utilizar en procedimientos estándar reconocidos internacionalmente.
  • Especificado por el Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI) anteriormente el National Committee for Clinical Laboratory Standards (NCCLS) 2,3,4 y el European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing (EUCAST)1
  • Medio habitual para el método Kirby-Bauer5, 6
La inclusión de almidón en el medio garantiza que los factores tóxicos producidos durante el crecimiento microbiano sean absorbidos y su presencia suele ser esencial para determinar el crecimiento de inóculos de tamaño muy reducido.
Las pruebas de susceptibilidad a antibióticos se realizan según los límites de aceptación de la actual ISO/TS 16782 y utilizan los siguientes microorganismos:
Staphylococcus aureus ATCC®25923 WDCM00034
Staphylococcus aureus ATCC®29213 WDCM00131
Staphylococcus aureus ATCC®43300 WDCM00211
Staphylococcus aureus NCTC 12493 WDCM00212
Escherichia coli ATCC®25922 WDCM00013
Escherichia coli ATCC®35218
Pseudomonas aeruginosa ATCC®27853 WDCM00025
Enterococcus faecalis ATCC®33186 WDCM00210
Enterococcus faecalis ATCC®29212 WDCM00087
Streptococcus pneumoniae ATCC®49619
Haemophilus influenzae ATCC®49247
Haemophilus influenzae ATCC®49766
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad De conformidad con las normas CLSI. Referencia industrial: FDA.
Descripción agar de Mueller Hinton
Formulario Polvo
Tipo de producto Agar
Cantidad 500 g
Producción Para 13,2 l de medio