Learn More
Thermo Scientific™ Agar de Mueller-Hinton con sangre de carnero al 5 %
Código de producto. 13205339
Cambiar vista
Click to view available options
Peso de llenado:
19,5 g ± 1g
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Código de producto. Peso de llenado Tamaño de la unidad
13205339 19,5 g ± 1g paquete de 10
1 options
Código de producto. 13205339 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor PB5007A
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    14.75€
    10.56€ / paquete de 10
    Ahorro 4.19€
    28% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Realice fácilmente pruebas de sensibilidad antimicrobiana (AST) para organismos exigentes con placas preparadas según la normativa de CLSI.
Realice fácilmente sensibilidad antimicrobiana (AST) para microorganismos exigentes con las placas de medios preparadas con agar de Mueller-Hinton con sangre de carnero al 5 % Thermo Scientific™. Una zona transparente precisa permite determinar si las bacterias son resistentes o sensibles a los antibióticos usados. El agar de Mueller-Hinton con sangre de carnero al 5 % cumple la norma estadounidense de la organización Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI) y la norma europea de la organización Deutsches Institut für Normung (DIN).
El agar de Mueller-Hinton con sangre de carnero al 5 % se usa principalmente para la realización antibiogramas. El medio se ha diseñado y fabricado según la normativa de CLSI y se puede usar en procedimientos estándar reconocidos internacionalmente.
La inclusión de almidón en el medio garantiza que los factores tóxicos producidos durante el crecimiento microbiano sean absorbidos y su presencia suele ser esencial para determinar el crecimiento de inóculos de tamaño muy reducido.
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Rojo señales, opaco
Contenido y almacenamiento De 2 °C a 10 °C
Descripción Agar de Mueller-Hinton con sangre de carnero al 5 %
Formato Monoplaca de 90 mm
Tipo de producto Agar
Peso de llenado 19,5 g ± 1g
Tipo de empaquetado Envasado en un único envase con película de celulosa
Cantidad 10/paq.