Learn More
Ácido mucoclorhídrico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Mucochloric Acid |
| CAS | 87-56-9 |
| Fórmula molecular | C4H2Cl2O3 |
| Cantidad | 250 g |
| Sinónimo | (Z)-2,3-Dichloro-4-oxo-2-butenoic Acid, Dichloromalealdehydic Acid, 2,3-Dichloromaleic Aldehyde Acid, Dichloromalealdehydic Acid, α,β-Dichloro-β-formylacrylic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H2Cl2O3/c5-2(1-7)3(6)4(8)9/h1H,(H,8,9)/b3-2- |
| SMILES | OC(=O)\C(=C(\Cl)/C=O)\Cl |
| Nombre IUPAC | ácido (Z)-2,3-dicloro-4-oxobut-2-enoico |
| Peso molecular (g/mol) | 168.96 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 167.9381 |